Värjäysmaljat
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42480010 42481010 42482010
631-9328EA 41.7 EUR
631-9328 631-9321 631-9329
Värjäysmaljat
Astiat ja purkit Värjäystölkki
Sooda-kalkkilasi.
  • 10 standardille aluslasille (76×26 mm)
Värjäys järjestelmä sisältää värjäysmaljan, värjäys kelkan ja kahvan (ruostumaton teräs).
Tilaustiedot: Sisäosa ja kahva on tilattava erikseen.