Värjäysmaljat
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42450010 42461010 42460010
631-9313EA 32.4 EUR
631-9313 631-9310 631-9311
Värjäysmaljat
Astiat ja purkit Värjäystölkki
Sooda-kalkkilasi.
  • Kolme versiota
  • 16:lle tai 10:lle aluslasille
  • Hellendahl- tai Schiefferdecker
Nämä värjäysmaljat sopivat tavanomaisille aluslaseille (76 × 26 mm).