VWR®, Colour-Frosted Microscope Slides
Toimittaja: VWR Collection
631-1554EA 7.2 EUR
631-1554 631-1555 631-1556 631-1557 631-1558 631-1559 631-1560 631-1561 631-1562 631-1563 631-1564 631-1565
VWR®, Colour-Frosted Microscope Slides
Alus- ja peitinlasit Mikroskooppialuslasit
Himmennetyt päät, 6 värivaihtoehtoa.
  • Saatavissa joko reunat leikattuina tai hiottuina
  • Kirjoituspinta kestää kaikkia yleisiä väriaineita ja liuottimia
W×D×H: 76×26×1 mm