VWR®, Pipettiteline
Toimittaja: VWR Collection
631-0723EA 55.7 EUR
631-0723 631-0724 631-0725
VWR®, Pipettiteline
Pipettitelineet
Pipettiteline, läpinäkyvää akryyliä.
  • Kolme-, neljä- tai kuusipaikkaiset telineet, joihin mahtuvat useimmat mikropipetit
  • Ylälovien leveys: 25 mm
  • Alalovien leveys: 20 mm