VWR®, Cover Slips, Round
Toimittaja: VWR Collection
631-0152EA 122 EUR
631-0152 631-0153 631-0162 631-0169 631-0170 631-0171 631-0172 631-0174 631-0176 631-0177 631-0178 631-0148 631-0149 631-0150 631-0154 631-0155 631-0158 631-0161 631-0168
VWR®, Cover Slips, Round
Suojalasit
Made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
  • Ei kuplia tai virheitä
  • Puhdistettu ja kiillotettu
  • Erittäin kirkasta lasia, hydrolyyttinen luokka 1
Pakkaus: Muovinen annostelulaatikko, jossa on saranoitu kansi.