VWR® Silikoninesteet
Toimittaja: VWR Chemicals
630057WEA 7840 EUR
630057W 630076C 630077D 630094E 630096G 630097H Q1-200KG
VWR® Silikoninesteet
Haudenesteet ja haudeöljyt
A range of silicone fluids recommended for use in baths. Low in toxicity, inert and long lasting due to their low volatility.
  • Ei syövytä
  • Korkea leimahduspiste
  • Pitkä käyttöikä
  • Haihtuminen hyvin vähäistä
Erinomaiset lämmönsiirto-ominaisuudet ja laaja lämpötila-alue (−40...+200 °C).
1 cS = 1 mm²/s
Pakkaus: Packed in a plastic bottle/plastic container.
Varoitus: Korkeissa lämpötiloissa voi muodostua haitallisia höyryjä. Silikoninesteitä suositellaan käytettäväksi vetokaapissa, jos lämpötila on yli 140 °C.