Vakiomallinen mikroskoopit, BA410 Elite
Toimittaja: MOTIC
1101000202172 1101000202161 1100100402982 1100100402972 1100100403061 1100100403071
630-1175EA 5400 EUR
630-1175 630-1514 630-2157 630-2539 630-2541 630-2542
Vakiomallinen mikroskoopit, BA410 Elite
Mikroskoopit
BA410 Elite on tarkoitettu patologiseen, hematologiseen ja sytologiseen diagnosointiin.
  • Aiempaa suurempi apertuuri helpottaa näytteen yksityiskohtaista tarkastelua
  • Energiansäästötila: IR-sensori käynnistää tai sammuttaa laitteen automaattisesti, mikä helpottaa päivittäistä käyttöä
  • Halogeenivalon tilalle voi vaihtaa LED-moduuliin (ostettava erikseen). Vain 50 W:n mallissa
Lisävarusteiden tiedot: Epi-fluorescence attachment consists of: Filter cassette, lamp house, collector lens and mercury lamp socket for HBO 100 W, mercury lamp HG100 W, starterMore Product Information