Aluslasit, Menzel Gläser
Toimittaja: Epredia
AA00000102E01 AB00000112E01 AA00000112E01 AB00000102E012
631-0701EA 5.3 EUR
631-0701 630-2012 630-1985 MENZAB00000102E012
Aluslasit, Menzel Gläser
Alus- ja peitinlasit Mikroskooppialuslasit
These microscope slides are available plain or with one frosted end.
  • Pre-washed and polished
Conform to ISO 8037/I
Sertifikaatit: ISO 8037/I