VWR® VisiCam® TV, Analog Camera
Toimittaja: VWR Collection
630-1120EA 261 EUR
630-1120
VWR® VisiCam® TV, Analog Camera
Kamerat
Analoginen kamera, joka voidaan liittää videoprojektoreihin, ulkoisiin näyttöihin tai tietokoneeseen valinnaisen USB-sarjan kautta.
  • ¹/₃" CCD sensor (798×548 pixels)
  • White balance: automatic/manual
  • Resolution: 470 TV lines
Tilaustiedot: Kuvat voidaan tallentaa ja analysoida lisävarusteena saatavan USB-muuntopakkauksen avulla, joka on tilattava erikseen.
Toimitustiedot: Supplied with an eyepiece adapter, a CS-C mount adapter, a calibration slideand CCTV lens.