VWR®, Lämpötilaliuska, lämpötilan ilmaisevat liuskat
Toimittaja: VWR Collection
620-9102EA 35.5 EUR
620-9102 620-9103 620-9104 620-9105 620-9106
VWR®, Lämpötilaliuska, lämpötilan ilmaisevat liuskat
Lämpötilan ilmaisevat liuskat
Lämpötilamittausliuskat on suunniteltu nopeisiin mittauksiin, joissa tavallisten lämpömittarien käyttö olisi hankalaa. Ne soveltuvat esimerkiksi lämmityskammioiden kaltaisiin laitteisiin ja tuotteille, jotka reagoivat herkästi korkeisiin lämpötiloihin.
  • Nopea yhden sekunnin vasteaika
  • Itsekiinnittyvä ja yksipuolinen – kahdeksan pistettä
  • Säilyy alle 25 °C:ssa jopa 2 vuotta