Lisävarusteet, Elektroniset kontaktilämpömittarit, ETS-D5
Toimittaja: IKA
3378000 3378100
620-8108EA 520 EUR
620-8108 620-8109
Lisävarusteet, Elektroniset kontaktilämpömittarit, ETS-D5
Lämpömittarit Digital Thermometers
Varmistaa täydellisen lämpötilanhallinnan ilman asetetun lämpötilan ylittymistä, myös pikakuumennuksessa. Optimoitu PID-ohjaus ja nollaustoiminto. Sopii kaikille magneettisekoittajille, joissa on standardin DIN 12878, luokan 2 mukainen kontaktilämpömittariliitin (esim. IKA®, Heidolph ja Corning AD-C 1-sovittimen kanssa).
  • 3 toimintatilaa takaavat optimaalisen säädön työskentelymenetelmän mukaisesti
  • Toimintatila A: Sopii työhön, jossa on vaihtelevat parametrit(−50...+450 °C). Säädettävä turvallisuuslämpötila
  • Toimintatila B: Sopii sarjakäyttöön