Lämpötila- ja kosteusloggeri, 175 ja 176
Toimittaja: Testo
0572.1754 0572.1751 0572.1752 0572.1753 0572.1761 0572.1762 0572.1763 0572.1764 0554.1702 0554.1703 0572.1765 0572.1766 0572.1767 0572.1750 0554.1841
620-1843EA 333 EUR
620-1843 620-1840 620-1841 620-1842 620-1844 620-1845 620-1846 620-1847 620-1835 620-1836 620-1848 620-1849 620-1850 620-2363 TEST0554.1841
Lämpötila- ja kosteusloggeri, 175 ja 176
Dataloggerit
Testo 175 -sarja ovat monikäyttöisiä, kompakteja loggereita lämpötilan ja kosteuden mittaamiseen. Testo 176 loggerit ovat kestäviä dataloggereita ja soveltuvat vaativiin sovelluksiin.
  • Data security: Password protection, anti-theft lock
  • Non volatile memory: 1 million values (testo 175) and 2 million (testo 176)
  • ComSoft Basic 5 software can be downloaded free from the supplier's website with mandatory registration
* NOTE: Not suitable for condensing atmosphere. For continuous applications in high humidity (>80% RH at ≤30 °C for >12 hours, >60%More Product Information