Monitorointijärjestelmä, langattomat lämpötilavalvontajärjestelmät, monikanavaiset, EBI 40
Toimittaja: EBRO
1340-6400 1340-6401
620-1802EA 1760 EUR
620-1802 620-1803
Monitorointijärjestelmä, langattomat lämpötilavalvontajärjestelmät, monikanavaiset, EBI 40
Valvontajärjestelmät CO2 and Temperature Monitoring Systems
EBI 40 -loggerit on suunniteltu lämpötilakartoitukseen korkeissa lämpötiloissa. Lämmöneristyskoteloon (620-1804) yhdistettynä dataloggeria voi käyttää kahden tunnin ajan 250 °C:ssa. Korkeammissa lämpötiloissa käytetään loggerin etäasennusta ja lämpötilatiedot näkyvät näytössä.
  • Tyypin K termopari ja SMP-liitin
  • Vaihtoehtoinen ohjelmointi näppäimien avulla: ESC, OK, nuolet ylös ja alas
  • Asetusten määritys, ohjelmien lataus ja tietojen siirto USB-yhteydellä
  • Värillinen näyttö, jossa tiedot näkyvät numeerisessa ja graafisessa muodossa
JärjestelmääMore Product Information