Hygrometri, taskutermohygrometri, 608

Toimittaja: Testo
0560.6081 0560.6082
620-3663EA 90 EUR
620-3663 620-1660
Hygrometri, taskutermohygrometri, 608
Hygrometrit Digitaaliset lämpö- ja kosteusmittarit
Perusmalli, testo 608-H1-termohygrometri, mittaa tauotta kosteuden, lämpötilan ja kastepisteen. Tehokas 608-H2 alarm -kosteusmittari, jossa on hälyttävät merkkivalot tarkoille signaaleille, kun raja-arvot ylittyvät.

  • Dew point calculation
  • Maximum/minimum display
  • Humidity sensor not affected by condensation
  • LED alarm if limits are exceeded - for 620-1660 only
  • Accuracy ±1,0 digit @ +25 °C

Td: kastepiste

Weight: 168 g

Toimitustiedot: Supplied with a nine volt battery for one year of use, and a factory-calibration protocol (620-1660).
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR