VWR®, Lämpömittari, tarkkuuslämpömittarit, frio temp
Toimittaja: VWR Collection
620-0938EA 538 EUR
620-0938 620-0939 620-0940 620-0941 620-0942
VWR®, Lämpömittari, tarkkuuslämpömittarit, frio temp
Lämpömittarit Analogue Thermometers
These mercury free thermometers are individually calibrated and useful for verifying sample temperatures. Nämä lämpömittarit on suunniteltu käytettäviksi pakastimissa, jääkaapeissa, lämpökaapeissa, uuneissa ja veripalveluissa.
  • Provide accurate temperature readings without sample contamination
  • Filled bottle (included) mimics the sample
  • PFA coated thermometers contain glass and liquid in case of breakage, filled with organic liquid
  • Permanently fused markings and lead-free glass
  • Individual serial number
Division: 0,1 °C
Accuracy: ±0,2 °C