Ominaispainomittari, ominaispainomittarit, Baumé
Toimittaja: GERING
0567 0568 0569 0571 0572 0573 0588 0608 0609 0610 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0632 0636 0637 0635 0570 0611 0612 0613
614-0050EA 57 EUR
614-0050 614-0576 614-0575 614-0067 614-0055 614-0068 614-0561 614-0562 614-0056 614-0057 GERI0614 GERI0615 GERI0616 GERI0617 GERI0618 GERI0619 614-0563 614-0565 614-0568 614-0564 614-0054 614-0058 614-0069 614-0059
Ominaispainomittari, ominaispainomittarit, Baumé
Ominaispainomittarit
Baume hydrometers with calibration temperature of 15 °C.