Teline, ominaispainomittareille
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
F189880001 F189880000
614-0001EA 341 EUR
614-0001 614-0000
Teline, ominaispainomittareille
Koeputkitelineet Mittaritelineet
Polypropeenitelineet, molempiin mahtuu 18 ominaispainomittaria. Telineen ylä- ja keskitasolla reikien halkaisija on 25 mm. Pohjatason kolot ovat kartion mallisia ja halkaisija kapenee 25 mm:stä 9 mm:iin.
Telineiden korkeus on 250 mm.