VWR® Standard Line, Pipetti, monikanavainen, mekaaninen
Toimittaja: VWR Collection
613-7111EA 603 EUR
613-7111 613-7112 613-7113 613-7114 613-7115 613-7116 613-7117 613-7118
VWR® Standard Line, Pipetti, monikanavainen, mekaaninen
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit
These lightweight Standard Line pipettes feature a revolutionary suspension system which allows the shaft to retract slightly when pressed against a row of pipette tips. Each shaft moves independently, resulting in an even sealing force being applied to all 8 or 12 tips. The suspension system not only ensures secure tip sealing, but also eliminates tips being jammed.
  • Helposti säädettävä kärjen irrotusmekanismin korkeus mahdollistaa miltei kaikkien valmistajien kärkien käytön
  • Kahvan miellyttävä muotoilu, 360° kääntyvä alaosa ja kevyesti käytettävä