VWR® Ultra-High Performance, Pipetti, monikanavainen, mekaaninen
Toimittaja: VWR Collection
613-1498EA 1050 EUR
613-1498 613-7070 613-7071 613-7072 613-7073 613-7074 613-7075 613-7076 613-7077
VWR® Ultra-High Performance, Pipetti, monikanavainen, mekaaninen
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit
Kevyillä, kestävillä ja ergonomisesti muotoilluilla VWR® Ultra High Performance -pipeteillä on erittäin hyvä tarkkuus ja toistettavuus.
  • Kevyesti liikkuva mäntä
  • Yhteensopiva yleisimpien kärkien kanssa
  • Automaattisesti lukittuva tilavuudensäätö
  • Kärjen irrotus vivulla, värikoodaus tilavuuksien tunnistamista varten
  • Helppo kalibroida ja huoltaa itse
  • Kokonaan autoklavoitavissa