Monikanavaiset pipetit, mekaaniset, säädettävä tilavuus, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Toimittaja: EPPENDORF
3125000.010 3125000.028 3125000.036 3125000.044 3125000.052 3125000.060 3125000.079 3125000.087 3125000.095 3125000.109 3125000.214 3125000.222
613-5903EA 960 EUR
613-5903 613-5906 613-5904 613-5907 613-5905 613-5908 613-6974 613-6975 613-6976 613-6977 613-6978 613-6979
Monikanavaiset pipetit, mekaaniset, säädettävä tilavuus, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit
Monikäyttöinen, ergonominen ja muotoilultaan innovatiivinen pipetti takaa erittäin tarkat tulokset.
  • Erittäin kevyt
  • Uudenaikainen männän iskulla toimiva pipetointi; männän materiaalina on orgaaninen polymeeri Fortron®, jolla on hyvä kemikaalin- ja lämmönkestävyys sekä mekaaninen lujuus
  • Erittäin kevyt imu, annostelu, puhallus ja kärjen irrotus
  • Jousikäyttöinen sisään vetäytyvä kärkikartio varmistaa tiiviyden ja pidentää kärkikartion ikää sekä mahdollistaa kärjen tarkan kohdistamisen
  • Yksittäiset kanavat voidaan poistaa, huolto on nopeaa ja helppoa
  • Voidaan