Yksikanavaiset pipetit, mekaaniset, kiinteä tai säädettävä tilavuus, Thermo Scientific™ F1-ClipTip™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
4641180N 4641190N 4641200N 4641210N 4641220N 4641230N 4651200N 4651210N 4651220N 4651230N 4651240N 4651250N 4651260N 4651270N 4641310N 4641320N 4651280N
613-5497EA 207 EUR
613-5497 613-5498 613-5499 613-5518 613-5519 613-5520 613-5522 613-5523 613-5524 613-5525 613-5526 613-5527 613-5528 613-5529 613-6960 613-6961 613-7448
Yksikanavaiset pipetit, mekaaniset, kiinteä tai säädettävä tilavuus, Thermo Scientific™ F1-ClipTip™
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit
The Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ pipette features interlocking technology to ensure secure tip attachment. The pipettes work exclusively with Thermo Scientific ClipTip pipette tips, providing a unique tip interface that locks the tip in place, and ensures a complete seal with minimal tip application and ejection forces. Tips are locked firmly in place and will not fall off.
  • Silent and lighter volume adjustment mechanism with over 50% lower forces compared to earlier models
  • Improved grip on the volume adjustment knob ensures effortless and precise