Monikanavaiset pipetit, säädettävä väli, Move It®
Toimittaja: EPPENDORF
3125000.117 3125000.125 3125000.133 3125000.141 3125000.150 3125000.168 3125000.176 3125000.184 3125000.192 3125000.206
613-7003EA 1820 EUR
613-7003 613-7004 613-7005 613-7006 613-6881 613-6882 613-6883 613-6884 613-6885 613-6886
Monikanavaiset pipetit, säädettävä väli, Move It®
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit
Move It® on säädettävä välikanavainen monikanavainen pipetti, joka mahdollistaa muodon helpon vaihtamisen 70%: n ajansäästöllä verrattuna yksikanavaisiin pipetteihin.
  • Levyille (384, 96, 48, 24 ja 12 kuoppaa), putkille (1,5 ja 2,0 ml) ja agaroosigeeleille
  • Kärkiväli vapaasti valittavissa 4,5-33 mm pipettivaihtoehdosta riippuen
  • Välien hallinta pikakytkentöihin taaksepäin ja eteenpäin lähde- ja kohdemuotojen välillä
  • Manuaalinen säätönuppi tasaisille värähtelyvapaille kytkimille ja nesteensiirroille tippumatta
  • Tubeless-järjestelmä luotettavuutta ja