ClipTip™ Pipetinkärjet
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
94410210 94410213 94410217 94410218 94410250 94410253 94410257 94410258 94410310 94410313 94410317 94410318 94410510 94410513 94410517 94410518 94410710 94410713 94410717 94410718 94410040 94410043 94410050 94410053 94410100 94410103 94410150 94410153 94410810 94410813 94410817 94410818 94410610 94410618 94410617 94410060 94410063 94410070 94410073 94410613
613-2205EA 46.6 EUR
613-2205 613-2206 613-2207 613-2208 613-2209 613-2210 613-2211 613-2212 613-2213 613-2214 613-2215 613-2216 613-2217 613-2218 613-2219 613-2220 613-2222 613-2223 613-2224 613-2225 613-6031 613-6032 613-6025 613-6026 613-6027 613-6028 613-6029 613-6030 613-6033 613-6034 613-6035 613-6036 613-6194 613-7447 613-7446 613-6861 613-6862 613-6192 613-6193 613-6195
ClipTip™ Pipetinkärjet
Pipetinkärjet
ClipTip-pipetinkärkien ainutlaatuinen ja innovatiivinen lukitusmekanismi parantaa käyttöturvallisuutta, sillä se takaa jokaisen kanavan täydellisen tiivistyksen siten, että kärjet on kuitenkin erittäin kevyt kiinnittää ja irrottaa.
  • Pipetinkärjissä on "klipsit"; jotka lukitsevat kärjet paikalleen täysin tiiviisti
  • Jokaisessa ClipTip-pipetissä on vähäinen retentio, joka mahdollistaa näytteen tarkan talteenoton
  • Eivät sertifioidusti sisällä RNaasia, DNaasia, DNA:ta, ATP:ta tai endotoksiineja
  • Jokaiseen kärkikotelon välilevyyn on mustesuihkutulostettu erä- ja