Pipetti, monikanavainen, mekaaninen, Proline® Plus
Toimittaja: Sartorius
728120 728130 728140 728220 728230 728240
613-5180EA 1030 EUR
613-5180 613-5181 613-5182 613-5183 613-5184 613-5185
Pipetti, monikanavainen, mekaaninen, Proline® Plus
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit
Mekaaniset Proline® Plus -pipetit on suunniteltu tarjoamaan mukavuutta ja laatua päivittäiseen manuaaliseen pipetointiin. Niissä yhdistyvät kestävä rakenne helppokäyttöisyyteen ja keveyteen, ja siksi ne ovat täydellinen valinta nesteenkäsittelyn ammattilaisille ja opiskelijoille.
  • Ergonominen muotoilu, kevyet pipetointivoimat, mukava kahva ja sormituki vähentävät rasitusvammojen riskiä
  • Optiload-kärjen latausmekanismi mahdollistaa täydellisen kärjen tiivistämisen jokaiseen yksittäiseen kärkikartioon
  • Minimoitu kontaminaatioriski Safe-Cone-suodattimilla ja