Pulloannostelija, ceramus®-classic
Toimittaja: HIRSCHMANN
9310000 9311100 9320000 9321100 9330000 9331100 9340000 9341100 9350000 9351100 9360000 9361100 9310001 9320001 9330001 9340001 9350001 9360001
613-3219EA 414 EUR
613-3219 613-3221 613-3225 613-3226 613-3229 613-3230 613-3233 613-3235 613-3239 613-3240 613-3250 613-3252 HIRS9310001 HIRS9320001 HIRS9330001 HIRS9340001 HIRS9350001 HIRS9360001
Pulloannostelija, ceramus®-classic
Pulloannostelijat
Kiinteä tai säädettävä tilavuus, autoklavoitava.
  • Mikro-step tilavuuden säädin
  • Keraaminen mäntä
  • Säädöstenmukaisuus sertifioitu
Tilaustiedot: ceramus®-classic-annostelijoiden kierre on A 32 mm ja toimitukseen kuuluu lisäksi 3 sovitinta (A28, A45 ja S40), 1 kierrettävä aspiraatioputki, 1 tyhjennysputki, sarjanumero ja laatusertifikaatti.