Pipetti, monikanavainen, mekaaninen, Finnpipette™ F2
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
4662000 4662010 4662020 4662030 4662040 4662050 4662060 4662070 4662080 4662090
613-2720EA 1390 EUR
613-2720 613-2721 613-2722 613-2723 613-2724 613-2725 613-2726 613-2727 613-2728 613-2729
Pipetti, monikanavainen, mekaaninen, Finnpipette™ F2
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit
Finnpipette™ F2 tarjoaa erinomaisen lujuuden ja kestävyyden vaativimmissakin sovelluksissa. Saatavana 8-, 12- ja 16-kanavaisina malleina, joten se on ihanteellinen valinta sekä 96- että 384-mikrolevysovelluksiin.
  • AVG (Advanced Volume Gearing) -mekanismi: itsekantava modulaarinen mekanismi parantaa tarkkuutta ja kestävyyttä, tilavuuden säätäminen edellyttää vähemmän voimaa ja mahdollistaa pienemmät lisäykset
  • Suuressa Ergovisio-näytössä valkoiset numerot erottuvat mustasta taustasta selvästi, mikä lisää myös turvallisuutta
  • Kaksitoimintainen pipetointipainike,