Pipetinkärjet, ART™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
3550 3520 3500 3552-RT 3502-HR 3101-HR 3101-RT 3102-HR 3102-RT 3501-HR 3501-RT 3502-RT 3521-HR 3521-RT 3522-HR 3522-RT 3551-HR 3551-RT 3552-HR 3771-HR 3771-RT 3772-HR 3772-RT
612-9748EA 17.9 EUR
612-9748 612-9749 612-9751 613-2496 613-2464 613-2448 613-2449 613-2452 613-2453 613-2460 613-2461 613-2465 613-2472 613-2473 613-2476 613-2477 613-2491 613-2492 613-2495 613-2499 613-2774 613-2779 613-2780
Pipetinkärjet, ART™
Pipetinkärjet
Nämä suodattimettomat kärjet sopivat miltei kaikkiin mikropipetteihin. Niillä voi käsitellä vaikeimpiakin näytteitä, kuten radioaktiivisia aineita, viskoosisia materiaaleja, hauraita solulinjoja, viruksia, hankalia proteiineja ja PCR-reagensseja.
  • Steriloimattomat kärjet eivät sertifioidusti sisällä RNaasia, DNaasia, DNA:ta, ATP:tä, endotoksiineja, pyrogeenejä eivätkä PCR-inhibiittoreita
  • Steriilit kärjet eivät sertifioidusti sisällä RNaasia, DNaasia, DNA:ta, ATP:tä, biokuormittavia aineita, endotoksiineja, pyrogeenejä eivätkä PCR-inhibiittoreita
  • Telineen