Pipetti, yksikanavainen, kiinteä tilavuus, MiniPipets
Toimittaja: EDVOTEK
585 586 588 586-1 587-2 588-1 588-2 588-3 588-4
613-1345EA 39.6 EUR
613-1345 613-1346 613-1351 613-1347 613-1350 613-1352 613-1353 613-1354 613-1355
Pipetti, yksikanavainen, kiinteä tilavuus, MiniPipets
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit
Micropipettes which use standard pipette tips. No need to calibrate and near impossible to measure the wrong volume.
  • Colour coded
  • Robust and easy to use
  • Precise operation