VWR® Stepper, Toistopipetti, mekaaninen
Toimittaja: VWR Collection
613-0964EA 257 EUR
613-0964
VWR® Stepper, Toistopipetti, mekaaninen
Pipetit ja pipetintäyttäjät Toistopipetit
Yhdessä VWR®-annostelukärkien kanssa käytettynä Stepper on todistetusti toimiva ratkaisu kaikenlaisiin annostelutarpeisiin tilavuuksille 1 jotta 5000 μl.
  • Kevyt (105 g) - laite sopii hyvin pitkiin annostelusarjoihin
  • Luotettavasti toimiva laite ei kaipaa paljon huoltoa, sillä rakenne on kestävä ja sisältää mahdollisimman vähän kuluvia osia
  • Ergonominen muotoilu ja annostelupainikkeen sijoittaminen laitteen yläosaan mahdollistavat tilavuuden valinnan, nesteen imemisen ja annostelun yhdellä kädellä
  • Käyttötarkoituksen mukaan käyttäjä voi valita parhaan