Pulloannostelija, digitaaliset byretit, Titrette®
Toimittaja: Brand
4760151 4760161 4760251 4760261 4760451 4760141 4760241
613-0795EA 1900 EUR
613-0795 613-0796 613-0905 613-0906 613-3840 613-2314 613-5796
Pulloannostelija, digitaaliset byretit, Titrette®
Byretit
Säädettävä tilavuus.
  • Kevyt ja taipuisa byretti, pienikokoinen ja erittäin tarkka (tarkan titrauksen virherajat ovat luokan A mukaiset)
  • Käyttö on vaivatonta, ja suuret, helposti käsiteltävät säätöpyörät mahdollistavat titrauksen tipan tarkkuudella
  • Neljä työskentelyä helpottavaa lisätoimintoa: helppo kalibrointi, kalibrointiaikataulu, johon voi tallentaa seuraavan kalibrointipäivämäärän, virtaa säästävä automaattinen sammutus sekä desimaalitarkkuuden säätö
  • Helppo purkaa puhdistamista, huoltoa ja osien vaihtamista varten
  • Lisävarusteena tietokoneliitäntä