Pipetinkärkiä, Maxymum Recovery™, Axygen®
Toimittaja: Corning
T-1000-C-L T-1000-C-L-R T-1000-C-LRS T-200-C-L T-200-C-L-R T-200-C-LSTK T-300-L T-300-L-R T-300-L-R-S T-300-L-STK T-300-L-STKS T-350-C-L T-350-C-L-R T-350-C-L-RS T-400-L T-400-L-R T-400-L-R-S TR-222-C-L TR-222-C-L-R TR-222-C-LRS TR-222-CL-STK TR-333-CLSTK TXL-10-L TXL-10-L-R TXL-10-L-R-S T-200-C-L-RS
613-0457EA 40 EUR
613-0457 613-0458 613-0459 613-0443 613-0444 613-0446 613-0436 613-0437 613-0438 613-0439 613-1308 613-0454 613-0455 613-0456 613-0440 613-0441 613-0442 613-0447 613-0448 613-0449 613-0450 613-0453 732-7512 732-7513 732-0864 613-0665
Pipetinkärkiä, Maxymum Recovery™, Axygen®
Pipetinkärjet
PP, läpinäkyvä.
  • Erittäin sileä pinta ei kerää jäämiä
  • Helposti sovitettavissa ja vaivattomasti irrotettavissa kärjissä on taipuisat reunat ja sisäiset tiivisterenkaat
  • Ei sisällä RNaasia, DNaasia eikä endotoksiineja
Tilaustiedot: saatavana irrallaan, telineissä tai telinepinoissa steriileinä tai steriloimattomia.