Measuring cylinders, low form, class B, borosilicate glass, SILBERBRAND ETERNA
Toimittaja: Brand
42062 42064 42038 42048 42054 42028 42008 42020
612-5116EA 82.8 EUR
612-5116 612-5117 612-5099 612-5100 612-5115 612-5098 612-5096 612-5097
Measuring cylinders, low form, class B, borosilicate glass, SILBERBRAND ETERNA
Mittalasit Measuring Cylinders
Borosilikaattilasi 3,3, matala muoto, luokka B.
  • Kalibroitu täytön mukaan (TC, In)
  • Kuusikulmainen jalka, kaatonokka
  • Merkinnät ja tekstit painettu ruskealla ETERNA-värillä, lyhyet asteikkomerkit
DIN  EN ISO 4788
Sertifikaatit: DIN  EN ISO 4788