Mittapullo, luokka A, ruskea mitta-asteikko, BLAUBRAND® ETERNA
Toimittaja: Brand
36853 36854 36849 36847 36852 36838 36842 36843 36845 36848 36850 36851 36846 36841
612-5072EA 71.9 EUR
612-5072 612-2735 612-5068 612-5066 612-5071 612-5062 612-5063 612-5064 612-5065 612-5067 612-5069 612-5070 612-3652 612-3651
Mittapullo, luokka A, ruskea mitta-asteikko, BLAUBRAND® ETERNA
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
Borosilikaattilasia 3.3, kanssa PP-tulppa.
  • Kalibroitu täytön mukaan (TC, In)
  • Merkinnät ja tekstit painettu ruskealla ETERNA-värillä
  • DE-M -merkintä
*Leveä suuaukko.
Sertifikaatit: DIN EN ISO 1042
Tilaustiedot: Mukana toimitetaan eräkohtainen sertifikaatti. Mittapulloihin on pyynnöstä saatavana myös kappalekohtainen sertifikaatti, USP-sertifikaatti tai DAkkS-kalibrointitodistus.