Mittapullo, luokka B, SILBERBRAND
Toimittaja: Brand
36753 36754 36747 36751 36752
612-5060EA 0 EUR
612-5060 612-5061 612-5054 612-5058 612-5059
Mittapullo, luokka B, SILBERBRAND
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
Boorisilikaattilasia 3.3, kanssa PP-tulppa.
  • Kalibroitu sisällön mukaan (TC, In)
  • Hyvin erottuvat valkoiset asteikkomerkinnät
*Leveä suuaukko
Sertifikaatit: DIN EN ISO 1042