Täyspipetti, BLAUBRAND®, USP
Toimittaja: Brand
30607 30619 30618 30611 30612 30610 30609 30608 30617 30616 30613 30603 30606 30605 30602 30601 30615 30614
612-4789EA 82.8 EUR
612-4789 612-4801 612-4800 612-4793 612-4794 612-4792 612-4791 612-4790 612-4799 612-4798 612-4795 612-4786 612-4788 612-4787 612-4785 612-4760 612-4797 612-4796
Täyspipetti, BLAUBRAND®, USP
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pallopipetti
AR-Glas®.
  • Kalibroitu tyhjennyksen mukaan (TD, Ex)
  • Rengasmerkki ja merkinnät sinisellä emalivärillä
  • Odotusaika 5 sekuntia
  • Eräkohtainen USP-sertifikaatti, pyynnöstä saatavana myös kappalekohtainen USP-sertifikaatti
Sertifikaatit: DIN EN ISO 648; DE-M-merkintä