Pipetintäyttäjä, S1
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
9501 9511 9521 9531 9541
612-3983EA 400 EUR
612-3983 612-3984 612-3985 612-3986 612-3987
Pipetintäyttäjä, S1
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetintäyttäjät
S1-pipetintäyttäjä yhdistää tehokkuuden ja käyttömukavuuden. Lasi- ja muovipipeteille 1-100 ml.
  • Kevyt ja ergonominen rakenne, suuri taustavalaistu LCD-näyttö
  • 8 nopeusvaihtoehtoa sekä imuun että annosteluun mahdollistavat erittäin hallitun pipetoinnin
  • Mukautettava tunnistealue ja viisi värivaihtoehtoa auttavat tunnistamaan tietylle käyttäjälle tai tiettyyn tehtävään määritetyn laitteen helposti
  • Autoklavoitava silikonisovitin
  • Laadukas litiumioniakku latautuu nopeasti (latausaika 3 tuntia) ja kestää 15 tunnin käytön
Filter Type: 0,45 UOMMore Product Information