VWR®, Pipettitelineet
Toimittaja: VWR Collection
612-3848EA 135 EUR
612-3848
VWR®, Pipettitelineet
Pipettitelineet
Sopii erinomaisesti seerumipipeteille.
  • Telineet voi napsauttaa sivuista kiinni toisiinsa
  • Lukittuu tukevasti paikalleen yläosan liitännöistä
  • Telineessä on kummallakin puolella magneetit, joilla se kiinnittyy tukevasti ja turvallisesti esim. arkistokaappien, vetokaappien, jääkaappien ja pakastimien metallipintoihin
  • Kaltevilla hyllyillä 0,1...50 ml:n pipetit ovat helposti käden ulottuvilla
  • Yksikön suojakansi estää sisältöä pölyyntymästä ja muuttuu ylimääräiseksi hyllyksi, kun useita yksiköitä liitetään toisiinsa vaakatasossa