VWR®, Serologinen pipetti, Standard Line
Toimittaja: VWR Collection
612-3707EA 186 EUR
612-3707 612-3705 612-3704 612-3703 612-3702 612-3701 612-3700 612-3699 612-3698 612-3697 612-3696 612-3695
VWR®, Serologinen pipetti, Standard Line
Pipetit ja pipetintäyttäjät Serologiset pipetit
100% erittäin kirkkaasta polystyreeniä, mitta-asteikollinen, steriili
  • Mitta-asteikot kalibroitu tarkalle annostelulle, ±3 %
  • Värikoodatut raidat nopeuttavat tilavuuden tunnistusta
  • Ei sisällä pyrogeeneja
  • Mukana pumpulitulppa
Pakkaus: Yksittäispakattu paperi-muovipusseihin tai tukkupakkaus, pakattu pusseihin.