Hematokriittikapillaarit, kertakäyttöinen
Toimittaja: HIRSCHMANN
9100418 9100160 9100175 9100260 9100275 9100299 9030208
612-3422EA 65.9 EUR
612-3422 612-3414 612-3417 612-3418 612-3419 720-2851 720-2948
Hematokriittikapillaarit, kertakäyttöinen
Pipetit ja pipetintäyttäjät Mikrokapillaarit
Kertakäyttöiset kapillaarit verikokeiden sentrifugointiin.
  • Tasaiset, paksut seinät
  • Painettu väri (koon mukaan)
According to DIN 12846
Sertifikaatit: According to DIN 12846
Pakkaus: 100 kpl/lasiampulli, 10 lasiampullia/laatikko