Mittapipetti, tyyppi 3
Toimittaja: HIRSCHMANN
1000129 1000133 1000135 1000140 1000141 1000142 1000153 1000154 1000160 1000165 1000170 1000175
612-1067EA 7 EUR
612-1067 612-1068 612-1069 612-3400 612-1070 612-1095 612-1096 612-1097 612-1098 612-1075 612-1076 612-3401
Mittapipetti, tyyppi 3
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit, asteikolla
AR-Glas®
  • Kalibroitu tyhjennyksen mukaan 'Ex'
  • Lyhyet asteikkoviivat, ruskea asteikko kärkeen saakka, tyyppi 3: nolla yläpäässä
  • Yli 5 ml:n pipeteissä pumpulitulppa yläosassa
DIN EN ISO 835
Pituus: 360 mm ±5 mm (25 ja 50 ml:n pipetit: 450 mm ±5 mm)
Sertifikaatit: DIN EN ISO 835