Mittapullo, luokka A, sininen mitta-asteikko, BLAUBRAND®
Toimittaja: Brand
37234 37236 37253 37254 37255 37291 37238 37243 37246 37247 37248 37251 37252 37290 37293 37249 37250 37245 37241_U 37233 37241
612-3689EA 46.2 EUR
612-3689 612-2737 612-5082 612-5083 612-3175 612-3146 612-5073 612-5074 612-5075 612-5076 612-5077 612-5080 612-5081 612-3141 612-3136 612-5078 612-5079 612-3653 612-6788 612-6787 612-6874
Mittapullo, luokka A, sininen mitta-asteikko, BLAUBRAND®
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
Borosilikaattilasia 3.3, kanssa PP-tulppa.
  • Kalibroitu täytön mukaan (TC, In)
  • Merkinnät ja tekstit painettu hyvin erottuvalla sinisellä emalivärillä
  • DE-M -merkintä
* In addition to ISO
Sertifikaatit: DIN EN ISO 1042
Tilaustiedot: Mukana toimitetaan eräkohtainen sertifikaatti. Mittapulloihin on pyynnöstä saatavana myös kappalekohtainen sertifikaatti, USP-sertifikaatti tai DAkkS-kalibrointitodistus.