Mittapullo, luokka B, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
4001-0050 4001-0100 4001-0250 4001-0500 4001-1000
612-3021EA 48.3 EUR
612-3021 612-3022 612-3024 612-3025 612-3026
Mittapullo, luokka B, Nalgene®
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
PMP (TPX®), läpinäkyvä, kanssa PP-kierrekorkki.
  • Erittäin kestävä tuote tarkkoihin mittauksiin
  • Yksittäin kalibroitu, pysyvällä värillä painetut mitta-asteikkoviivat
  • Voi autoklavoida, kun tulppa on poistettu ja pulloon on kaadettu hieman vettä. Puhdistaminen miedosti emäksisillä puhdistusaineilla on sallittua enintään +60 °C:ssa (yli +60 °C:n lämpötila saattaa heikentää tarkkuutta).
ASTM E288 and ISO Standard 384 Class B
Sertifikaatit: ASTM E288 ja ISO-standardin 384 luokka B