Ruiskut, kertakäyttöiset ruiskut, Omnifix®
Toimittaja: B. Braun
4616308F 4617304F 4616057V 4616103V 4616200V 4617100V 4617029V 4617053V 4617207V 4617509F 4617022V 4616025V 4616502F
612-0115EA 170 EUR
612-0115 612-0125 612-2892 612-2893 612-2894 612-2897 612-2895 612-2896 612-2898 612-3355 613-1660 613-3837 612-4871
Ruiskut, kertakäyttöiset ruiskut, Omnifix®
Ruiskut Ruiskut, lääketieteellinen käyttö
Steriili, kertakäyttöinen, kolmiosainen, valmistettu PP:stä, lateksiton ja PVC-vapaa.
  • Ilman neulaa, selkeä asteikko
  • Männässä kaksinkertainen tiiviste, joka hidastaa näytteen injektoimista ja keräämistä. Soveltuu erityisesti pienten näytemäärien annosteluun
  • Erittäin pieni hukkaprosentti
DIN EN ISO 10993
Sertifikaatit: DIN EN ISO 10993