Pipette bulbs
Toimittaja: DELTALAB
19195
612-1939EA 271 EUR
612-1939
Pipette bulbs
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetintäyttäjät, kumiset
Pipetting bulb made of silicone (translucent white).
  • Designed for pipetting with plastic and glass pipettes
  • Silicone has a thermal and chemical resistance superior to latex