VWR®, Pumpetti, Standard/Universal/Flip
Toimittaja: VWR Collection
612-1930EA 25.8 EUR
612-1930 612-2008 612-1931 612-2004 612-1920 612-1947
VWR®, Pumpetti, Standard/Universal/Flip
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetintäyttäjät, kumiset
Luonnonkumia.
  • Enintään 10 ml:n (Standard) tai 100 ml:n (Universal/Flip) mitta- ja täyspipeteille
  • Standard/Universal: kolme ilmausventtiiliä
  • Flip: Käytön helpottamiseksi vain kaksi käyttöpäätä (poisto automaattisen irrotettavan venttiilin kautta)