Mittapipetti, männällä
Toimittaja: HIRSCHMANN
1190133 1190141 1190153 1190160 1190165 1190170
612-1025EA 28.1 EUR
612-1025 612-1026 612-1027 612-1028 612-1029 612-1030
Mittapipetti, männällä
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit, asteikolla
AR-Glas®.
  • Kalibroitu tyhjennyksen mukaan (Ex)
  • Mitta-asteikko painettu kestävällä ruskealla värillä, tasatilavuuksissa rengasmerkit
  • Kiinteä pipetintäyttäjä ruiskuille