Mittapullo, ruskeat, luokka A, valkoinen mitta-asteikko, BLAUBRAND®
Toimittaja: Brand
37438 37443 37445 37446 37447 37448 37449 37450 37451 37452 37453
612-0854EA 111 EUR
612-0854 612-0855 612-0856 612-0857 612-0858 612-0859 612-0860 612-0861 612-2748 612-0862 612-0863
Mittapullo, ruskeat, luokka A, valkoinen mitta-asteikko, BLAUBRAND®
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
Borosilikaattilasia 3.3, ruskea, lasitulppa.
  • Kalibroitu täytön mukaan (TC, In)
  • Merkinnät ja tekstit painettu hyvin erottuvalla valkoisella emalivärillä
  • DE-M -merkintä
*Leveä suuaukko.
Sertifikaatit: DIN EN ISO 1042.
Tilaustiedot: Mukana toimitetaan eräkohtainen sertifikaatti. Mittapulloihin on pyynnöstä saatavana myös kappalekohtainen sertifikaatti, USP-sertifikaatti tai DAkkS-kalibrointitodistus.