Serologinen pipetti
Toimittaja: Greiner Bio-One
604181_1000 606180_200 607180_200 710180_1000 760180_200 607107_500 607190_200 710107_1000 604107_1000 606190_200 768180_100 606107_500 768160_100 607160_200 760160_200 606160_200 604160_1000 710160_1000 760107_200 760160-TRI_100
612-1011EA 332 EUR
612-1011 612-1013 612-1015 612-1012 612-1017 612-1020 612-1016 612-9107 612-0677 612-1014 612-1018 612-1019 612-3328 612-3325 612-3327 612-3324 612-3272 612-3323 GREI760107_200 GREI760160-TRI_100
Serologinen pipetti
Pipetit ja pipetintäyttäjät Serologiset pipetit
Korkealaatuinen läpinäkyvä PS, asteikolla varustettu, steriili.
  • Selkeä ja helppolukuinen mitta-asteikko, pystysuora värillinen raita 1, 2, 5, 10 ja 25 ml:n pipeteissä
  • Parannettu kapasiteetti negatiivisen mitta-asteikon ansiosta
  • Vanutulppa estää nesteitä nousemasta pipetointilaitteeseen
  • Kansainvälisten standardien mukainen värikoodaus helpottaa pipetin valintaa
  • Ei sisällä DNaasia, RNaasia, ihmisen DNA:ta, pyrogeeneja eikä sytotoksiineja
Pakkaus: Tukkupakattu suljettaviin muovipusseihin, yksittäispakattu auki repäistävään muoviin/paperiin taiMore Product Information