VWR®, Punnitusastiat, kertakäyttöiset
Toimittaja: VWR Collection
611-0097EA 52.9 EUR
611-0097 611-9184 611-9185 611-9186 611-9187 611-9188 611-9189 611-9190 611-9191 611-9192 611-9161 611-9162 611-1993 611-1994 611-1995 611-1996
VWR®, Punnitusastiat, kertakäyttöiset
Punnitusastiat Punnitusastiat
PS, vinoneliö.
  • Laaja, tasainen pohja lisää astian vakautta
  • Kestää 70 °C:n lämpötilan
Näytteen annostelu taipuisista, sileäpintaisista astioista sujuu tarkasti ja kätevästi. Ei reagoi biologisesti, kestää laimennetut ja heikot hapot, vesipohjaiset nesteet, alkoholit ja emäkset. Voidaan käyttää mikroaaltouuneissa ja kosteuspitoisuusvaaoissa.
Pakkaus: They are produced and packed in plastic bags in a cleanroom.