VWR®, Kalibrointipunnukset, luokka 1
Toimittaja: VWR Collection
611-8759EA 86 EUR
611-8759 611-8760 611-8761 611-8762 611-8763 611-8764 611-8765 611-8766
VWR®, Kalibrointipunnukset, luokka 1
Painot Kalibrointipainot
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut punnukset elektronisten vaakojen tarkistukseen ja säätöön vastaavat luokkaa 1.
Sertifikaatit: ASTM certified.
Toimitustiedot: Punnukset toimitetaan ilman sertifikaattia.